Documenti fondamentali
ENAH0424B595
Enamine
1-cyanocyclopropane-1-sulfonamide
Scegli un formato
100 MG
USD 437.00
250 MG
USD 701.50
1 G
USD 1’817.00
SKU del venditore: S88763-100MG
USD 437.00
Disponibilità
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
USD 437.00
250 MG
USD 701.50
1 G
USD 1’817.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.17
Numero MDL:
SKU del venditore: S88763-100MG
USD 437.00
Disponibilità
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-cyanocyclopropane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C4H6N2O2S/c5-3-4(1-2-4)9(6,7)8/h1-2H2,(H2,6,7,8)
InChI
FEVQHSPHSYONQD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832829
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832829