ENAH0424B387
Enamine
2-[1-(acetamidomethyl)cyclohexyl]acetic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-939011-100MG
CHF 185.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-939011-100MG
CHF 185.40
Punto di fusione
125-126
Iupac Name
{1-[(acetylamino)methyl]cyclohexyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-9(13)12-8-11(7-10(14)15)5-3-2-4-6-11/h2-8H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI
FNUJAQMRFKOBKB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-939011
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)