Documenti fondamentali
ENAH0424AF16
Enamine
2,2-difluorocyclopropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.57
Numero MDL:
Iupac Name
2,2-difluorocyclopropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3H3ClF2O2S/c4-9(7,8)2-1-3(2,5)6/h2H,1H2
InChI
QXEHPDCUUOQBIX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245262
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245262
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)