Documenti fondamentali
ENAH0424AEE0
Enamine
2-[(4-cyanooxan-4-yl)oxy]ethane-1-sulfonyl chloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
SKU del venditore: EN300-215805-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.71
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-215805-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-((4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)ethane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H12ClNO4S/c9-15(11,12)6-5-14-8(7-10)1-3-13-4-2-8/h1-6H2
InChI
JOTSBEQAAVDWFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215805
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215805
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)