Documenti fondamentali
ENAH0424AE38
Enamine
2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)cyclopentane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-12-6-7(5-11-12)8-3-2-4-9(8)10(13)14/h5-6,8-9H,2-4H2,1H3,(H,13,14)
InChI
JYQAKKNIEBIHOL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073160
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073160
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)