Documenti fondamentali
ENAH0424ABFB
Enamine
3-(2,2,2-trifluoroethyl)morpholine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.15
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2,2,2-trifluoroethyl)morpholine
Inchi Code
1S/C6H10F3NO/c7-6(8,9)3-5-4-11-2-1-10-5/h5,10H,1-4H2
InChI
FFPWJEVAPQZFFW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119390
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119390
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)