ENAH03BC983A
Enamine
5-cyclohexyl-2-methylpiperidine
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1478080-100MG
CHF 173.70
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1478080-100MG
CHF 173.70
Iupac Name
5-cyclohexyl-2-methylpiperidine
Inchi Code
1S/C12H23N/c1-10-7-8-12(9-13-10)11-5-3-2-4-6-11/h10-13H,2-9H2,1H3
InChI
HDUZBSCEYSBRJD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478080
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)