Documenti fondamentali
ENAH03BC1818
Enamine
7-chloro-2-(difluoromethyl)-[1,3]thiazolo[5,4-d]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.62
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
7-chloro-2-(difluoromethyl)thiazolo[5,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H2ClF2N3S/c7-3-2-5(11-1-10-3)13-6(12-2)4(8)9/h1,4H
InChI
IHQNDGGDVOEBFB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425536
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425536
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)