Documenti fondamentali
ENAH03BC0137
Enamine
methyl 3-hydroxy-2,4-dimethylpentanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
methyl 3-hydroxy-2,4-dimethylpentanoate
Inchi Code
1S/C8H16O3/c1-5(2)7(9)6(3)8(10)11-4/h5-7,9H,1-4H3
InChI
MXWOUIHOPZWBDL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1296883
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1296883
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)