ENAH03BC00C8
Enamine
ethyl 2-(3-hydroxyoxetan-3-yl)acetate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-(3-hydroxyoxetan-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H12O4/c1-2-11-6(8)3-7(9)4-10-5-7/h9H,2-5H2,1H3
InChI
LJRLSZXLEWSWQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1296844
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1296844
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)