Documenti fondamentali
ENAH03BB4EED
Enamine
2-[(1E)-2,2-dimethylcyclohexylidene]acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.24
Numero MDL:
Punto di fusione
91-92
Iupac Name
(2E)-(2,2-dimethylcyclohexylidene)ethanoic acid
Inchi Code
1S/C10H16O2/c1-10(2)6-4-3-5-8(10)7-9(11)12/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12)/b8-7+
InChI
FMJBVPOPDWEZMX-BQYQJAHWSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272565
Melting Point
91-92
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272565