Documenti fondamentali
ENAH03BB4EEB
Enamine
3-(3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)propanoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
SKU del venditore: EN300-1270504-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1270504-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO4/c13-10-6-16-9-3-1-7(2-4-11(14)15)5-8(9)12-10/h1,3,5H,2,4,6H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI
KABSKLUTMYWZHX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270504
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270504
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)