ENAH03BB4E7D
Enamine
tert-butyl N-[(1R)-1-[4-(aminomethyl)phenyl]ethyl]carbamate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1270462-50MG
CHF 349.20
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1270462-50MG
CHF 349.20
Iupac Name
tert-butyl (R)-(1-(4-(aminomethyl)phenyl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H22N2O2/c1-10(16-13(17)18-14(2,3)4)12-7-5-11(9-15)6-8-12/h5-8,10H,9,15H2,1-4H3,(H,16,17)/t10-/m1/s1
InChI
BLDKWHXLDRAEJG-SNVBAGLBSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270462
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)