Documenti fondamentali
ENAH03BB4E16
Enamine
N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)propanamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
SKU del venditore: EN300-1272140-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1272140-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[5-(aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]propanamide
Inchi Code
1S/C5H8N4O3S2/c1-2-3(10)7-4-8-9-5(13-4)14(6,11)12/h2H2,1H3,(H2,6,11,12)(H,7,8,10)
InChI
PCBBBQKRWNGNDW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272140
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272140
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)