Documenti fondamentali
ENAH03BB4E15
Enamine
(3-methylidenecyclobutyl)methanamine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 111.30
250 MG
CHF 139.90
500 MG
CHF 194.50
1 G
CHF 236.10
2.5 G
CHF 419.40
5 G
CHF 600.10
10 G
CHF 869.20
SKU del venditore: EN300-1270325-100MG
CHF 111.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 111.30
250 MG
CHF 139.90
500 MG
CHF 194.50
1 G
CHF 236.10
2.5 G
CHF 419.40
5 G
CHF 600.10
10 G
CHF 869.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1270325-100MG
CHF 111.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-methylenecyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c1-5-2-6(3-5)4-7;/h6H,1-4,7H2;1H
InChI
JEXDYDDDCFCGDZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270325
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270325
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)