Documenti fondamentali
ENAH03BB418F
Enamine
5-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.65
Numero MDL:
Iupac Name
5-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-2-4-9-7(3-1)5-8-6-7;/h8H,1-6H2;1H
InChI
DDWMNEUKQTTZCL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268213
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268213
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)