Documenti fondamentali
ENAH03BB3FC2
Enamine
2-amino-N-hydroxy-N-methylacetamide hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
5 G
CHF 3’735.70
10 G
CHF 5’519.30
SKU del venditore: EN300-1268280-50MG
CHF 341.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
5 G
CHF 3’735.70
10 G
CHF 5’519.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.57
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1268280-50MG
CHF 341.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
130-131
Iupac Name
2-amino-N-hydroxy-N-methylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H8N2O2.ClH/c1-5(7)3(6)2-4;/h7H,2,4H2,1H3;1H
InChI
CKHBWNKMNQKOAK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268280
Melting Point
130-131
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268280
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)