ENAH03BB375A
Enamine
3,5-dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Punto di fusione
150-151
Iupac Name
3,5-dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H3Br2N3/c7-4-1-9-3-6-10-2-5(8)11(4)6/h1-3H
InChI
UVTHYCYGHSMBEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749190