Documenti fondamentali
ENAH03BB355A
Enamine
methyl 2-(3-aminooxetan-3-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.16
Numero MDL:
Iupac Name
methyl (3-amino-3-oxetanyl)acetate
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c1-9-5(8)2-6(7)3-10-4-6/h2-4,7H2,1H3
InChI
RYJCNSXLGUROLB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-325717
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-325717
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)