Passa al contenuto
MilliporeSigma
Tutte le immagini(1)
Documenti fondamentali
ENAH03BB3200
Enamine
2-hydroxy-2-(1-hydroxycyclobutyl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
hydroxy(1-hydroxycyclobutyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H10O4/c7-4(5(8)9)6(10)2-1-3-6/h4,7,10H,1-3H2,(H,8,9)
InChI
KNBCZPQLRVXXCE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073320
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073320
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)