ENAH03BB31EC
Enamine
6-[(tert-butoxy)carbonyl]-6-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
6-(tert-butoxycarbonyl)-6-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-12(2,3)18-11(17)14-7-9(10(15)16)13(8-14)5-4-6-13/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI
JRJNPYDJNKNDJO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071772
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)