Documenti fondamentali
ENAH03A1DE7D
Enamine
1-(4-cyclopropyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)ethan-1-one
Scegli un formato
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
SKU del venditore: EN300-843163-50MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-843163-50MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-cyclopropyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C7H8N2OS/c1-4(10)7-6(5-2-3-5)8-9-11-7/h5H,2-3H2,1H3
InChI
ODWAEPCZHFUILH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-843163
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-843163
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)