Documenti fondamentali
ENAH03A1C974
Enamine
(2E)-3-{2-[N-(2-fluorophenyl)acetamido]-1,3-thiazol-4-yl}prop-2-enoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
SKU del venditore: EN300-832964-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
Peso molecolare:
306.32
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-832964-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2E)-3-[2-(acetyl-2-fluoroanilino)-1,3-thiazol-4-yl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C14H11FN2O3S/c1-9(18)17(12-5-3-2-4-11(12)15)14-16-10(8-21-14)6-7-13(19)20/h2-8H,1H3,(H,19,20)/b7-6+
InChI
FHDDGPTUSASJCA-VOTSOKGWSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832964
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832964
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)