Documenti fondamentali
ENAH03A1C973
Enamine
(2E)-3-{3-ethoxy-4-[2-(4-fluorophenoxy)ethoxy]phenyl}prop-2-enoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 141.20
250 MG
CHF 180.20
500 MG
CHF 303.70
1 G
CHF 415.50
2.5 G
CHF 771.70
5 G
CHF 1’117.50
SKU del venditore: EN300-832963-100MG
CHF 141.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 141.20
250 MG
CHF 180.20
500 MG
CHF 303.70
1 G
CHF 415.50
2.5 G
CHF 771.70
5 G
CHF 1’117.50
About This Item
Peso molecolare:
346.36
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-832963-100MG
CHF 141.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2E)-3-{3-ethoxy-4-[2-(4-fluorophenoxy)ethoxy]phenyl}-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C19H19FO5/c1-2-23-18-13-14(4-10-19(21)22)3-9-17(18)25-12-11-24-16-7-5-15(20)6-8-16/h3-10,13H,2,11-12H2,1H3,(H,21,22)/b10-4+
InChI
FAHGSYHYYHTIGB-ONNFQVAWSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832963
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832963
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)