Documenti fondamentali
ENAH03A1C486
Enamine
2-(thiophen-2-yl)spiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.31
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-thienyl)spiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2S/c13-10(14)12(9-3-1-6-15-9)7-11(8-12)4-2-5-11/h1,3,6H,2,4-5,7-8H2,(H,13,14)
InChI
CLBRYTHOJIIEDJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818824
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818824
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)