ENAH03A1C46F
Enamine
5-bromo-2,4-dimethylbenzene-1-sulfonamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-818721-100MG
CHF 232.20
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-818721-100MG
CHF 232.20
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2S/c1-5-3-6(2)8(4-7(5)9)13(10,11)12/h3-4H,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChI
YUAXEVDKRHDKBD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818721
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)