Documenti fondamentali
ENAH03A1C461
Enamine
2,4-dichloro-5H,6H,7H-pyrano[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.04
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-6,7-dihydro-5H-pyrano[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2O/c8-5-4-2-1-3-12-6(4)11-7(9)10-5/h1-3H2
InChI
BJAIZZLNCFQTSX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-804994
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-804994
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)