Documenti fondamentali
ENAH03A1C3F4
Enamine
3-(oxolan-3-yl)morpholine
Scegli un formato
100 MG
CHF 393.40
250 MG
CHF 544.20
500 MG
CHF 831.50
1 G
CHF 1’051.20
2.5 G
CHF 2’018.40
5 G
CHF 2’966.10
10 G
CHF 4’377.90
SKU del venditore: EN300-816388-100MG
CHF 393.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 393.40
250 MG
CHF 544.20
500 MG
CHF 831.50
1 G
CHF 1’051.20
2.5 G
CHF 2’018.40
5 G
CHF 2’966.10
10 G
CHF 4’377.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-816388-100MG
CHF 393.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(tetrahydrofuran-3-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-3-10-5-7(1)8-6-11-4-2-9-8/h7-9H,1-6H2
InChI
MRHSKTDCPXBFDX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816388
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816388
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)