Documenti fondamentali
ENAH03A1C31F
Enamine
sodium 6-hydroxypyrimidine-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.08
Numero MDL:
Iupac Name
sodium 6-hydroxypyrimidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H4N2O3.Na/c8-4-1-3(5(9)10)6-2-7-4;/h1-2H,(H,9,10)(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI
CIYJNPSTCFWKMJ-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817811
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817811
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)