Documenti fondamentali
ENAH03A1B771
Enamine
6-methyl-1lambda6,2-thiazinane-1,1-dione
Scegli un formato
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
SKU del venditore: EN300-768716-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-768716-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methyl-1,2-thiazinane 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C5H11NO2S/c1-5-3-2-4-6-9(5,7)8/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI
YNZCUJARGIHWDE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768716
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768716
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)