Documenti fondamentali
ENAH03A1B72F
Enamine
3-(phenoxymethyl)aniline hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.71
Numero MDL:
Punto di fusione
143-146
Iupac Name
3-(phenoxymethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13NO.ClH/c14-12-6-4-5-11(9-12)10-15-13-7-2-1-3-8-13;/h1-9H,10,14H2;1H
InChI
WLAZNPAWGOJNRG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781726
Melting Point
143-146
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781726
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)