Documenti fondamentali
ENAH03A1B6FE
Enamine
3-(hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.61
Numero MDL:
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c7-4-5(8)1-2-6-3-5;/h6-8H,1-4H2;1H
InChI
YKEQDRZCHITDDD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781107
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781107
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)