Documenti fondamentali
ENAH03A1A8F5
Enamine
(3-bromopropoxy)cyclobutane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.08
Numero MDL:
Iupac Name
(3-bromopropoxy)cyclobutane
Inchi Code
1S/C7H13BrO/c8-5-2-6-9-7-3-1-4-7/h7H,1-6H2
InChI
IXKZKEUZDBWXGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741800
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741800
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)