Documenti fondamentali
ENAH03A1A5C1
Enamine
tert-butyl N-(2-fluoro-5-methoxypyridin-4-yl)carbamate
Scegli un formato
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
SKU del venditore: EN300-755108-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-755108-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (2-fluoro-5-methoxypyridin-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H15FN2O3/c1-11(2,3)17-10(15)14-7-5-9(12)13-6-8(7)16-4/h5-6H,1-4H3,(H,13,14,15)
InChI
UKWJPLMRFCNTCX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755108
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755108
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)