Documenti fondamentali
ENAH03A1A280
Enamine
2-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanal
Scegli un formato
100 MG
CHF 455.80
250 MG
CHF 631.30
500 MG
CHF 969.30
1 G
CHF 1’229.30
2.5 G
CHF 2’365.50
5 G
CHF 3’479.60
10 G
CHF 5’138.40
SKU del venditore: EN300-719616-100MG
CHF 455.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 455.80
250 MG
CHF 631.30
500 MG
CHF 969.30
1 G
CHF 1’229.30
2.5 G
CHF 2’365.50
5 G
CHF 3’479.60
10 G
CHF 5’138.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-719616-100MG
CHF 455.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
109-112
Iupac Name
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanal
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-7(6-13)12-10(14)8-4-2-3-5-9(8)11(12)15/h2-7H,1H3
InChI
HAFHCXUQAOHMMF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719616
Melting Point
109-112
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719616
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)