Documenti fondamentali
ENAH03A1A26C
Enamine
3-(2-chloro-4-methylphenoxy)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.65
Numero MDL:
Punto di fusione
129-134
Iupac Name
3-(2-chloro-4-methylphenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11ClO3/c1-7-2-3-9(8(11)6-7)14-5-4-10(12)13/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,12,13)
InChI
MHEOBKMCTUBBIX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717537
Melting Point
129-134
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717537
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)