ENAH03A1A0EC
Enamine
4-(2-bromoethoxy)-1lambda6-thiane-1,1-dione
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-701416-100MG
CHF 436.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-701416-100MG
CHF 436.30
Iupac Name
4-(2-bromoethoxy)tetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H13BrO3S/c8-3-4-11-7-1-5-12(9,10)6-2-7/h7H,1-6H2
InChI
RIAFBPDEAJBXJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701416
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)