Documenti fondamentali
ENAH03A1A0DC
Enamine
2-bromo-4-methyl-1-(pentafluoroethyl)benzene
Scegli un formato
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 592.30
2.5 G
CHF 1’117.50
5 G
CHF 1’631.00
10 G
CHF 2’396.70
SKU del venditore: EN300-1198034-100MG
CHF 199.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 592.30
2.5 G
CHF 1’117.50
5 G
CHF 1’631.00
10 G
CHF 2’396.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.04
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1198034-100MG
CHF 199.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-4-methyl-1-(perfluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H6BrF5/c1-5-2-3-6(7(10)4-5)8(11,12)9(13,14)15/h2-4H,1H3
InChI
HNMJLGNQJDODQS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1198034
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1198034
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)