Documenti fondamentali
ENAH03A18ECE
Enamine
2-(2-hydroxypropan-2-yl)benzaldehyde
Scegli un formato
50 MG
CHF 780.80
100 MG
CHF 1’005.70
250 MG
CHF 1’416.50
500 MG
CHF 2’206.90
1 G
CHF 2’816.60
2.5 G
CHF 5’477.70
5 G
CHF 8’082.90
SKU del venditore: EN300-1178006-50MG
CHF 780.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 780.80
100 MG
CHF 1’005.70
250 MG
CHF 1’416.50
500 MG
CHF 2’206.90
1 G
CHF 2’816.60
2.5 G
CHF 5’477.70
5 G
CHF 8’082.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1178006-50MG
CHF 780.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
89-90
Iupac Name
2-(2-hydroxypropan-2-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-10(2,12)9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-7,12H,1-2H3
InChI
AUGGROQJQWTINF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178006
Melting Point
89-90
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178006
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)