Documenti fondamentali
ENAH03A187B7
Enamine
6-methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.71
Numero MDL:
Punto di fusione
246-247
Iupac Name
6-methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-13-11-4-2-3-9-5-7-12-8-6-10(9)11;/h2-4,12H,5-8H2,1H3;1H
InChI
YFXRKXYNQZWTGH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168613
Melting Point
246-247
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168613
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)