Documenti fondamentali
ENAH03A17AC4
Enamine
5-chloro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
Scegli un formato
50 MG
CHF 476.60
100 MG
CHF 687.20
250 MG
CHF 964.10
500 MG
CHF 1’493.20
1 G
CHF 1’902.70
2.5 G
CHF 3’686.30
SKU del venditore: EN300-1165287-50MG
CHF 476.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 476.60
100 MG
CHF 687.20
250 MG
CHF 964.10
500 MG
CHF 1’493.20
1 G
CHF 1’902.70
2.5 G
CHF 3’686.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.59
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1165287-50MG
CHF 476.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chlorobenzofuran-7-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-8-3-6-1-2-12-9(6)7(4-8)5-11/h1-5H
InChI
NJJWPXGZSZTJSL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165287
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165287
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)