Documenti
ENAH03A17AC2
Enamine
2-formyl-N-methylbenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.18
Numero MDL:
Punto di fusione
129-133
Iupac Name
2-formyl-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-10-9(12)8-5-3-2-4-7(8)6-11/h2-6H,1H3,(H,10,12)
InChI
VWBDIKTZQBRUKW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1167041
Melting Point
129-133
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1167041