ENAH03A17A84
Enamine
(6,6-dimethyl-1,4-dioxan-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(6,6-dimethyl-1,4-dioxan-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2)5-9-4-6(3-8)10-7;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H
InChI
FATNKYMEPLXACA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166016
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)