ENAH03A168A1
Enamine
(3S)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(4-phenylphenyl)propanoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1162729-100MG
CHF 436.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1162729-100MG
CHF 436.30
Iupac Name
(3S)-3-[1,1'-biphenyl]-4-yl-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid
Inchi Code
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(13-18(22)23)16-11-9-15(10-12-16)14-7-5-4-6-8-14/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
InChI
ZWLSFMKIYINIHZ-KRWDZBQOSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1162729
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)