Documenti fondamentali
ENAH03A08895
Enamine
1-(oxolan-2-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Numero MDL:
Iupac Name
1-(tetrahydrofuran-2-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c10-8(11)9(4-2-5-9)7-3-1-6-12-7/h7H,1-6H2,(H,10,11)
InChI
LYIGLFGQVNFASQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1121683
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1121683
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)