ENAH03A083CE
Enamine
hept-6-ene-1-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
hept-6-ene-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15NO2S/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10/h2H,1,3-7H2,(H2,8,9,10)
InChI
PJPQEMQFDCNBIG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120711
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120711
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)