Documenti fondamentali
ENAH03A03E9D
Enamine
methyl 3-(3-amino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.17
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-(3-amino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C6H10N4O2/c1-12-5(11)2-3-10-4-8-6(7)9-10/h4H,2-3H2,1H3,(H2,7,9)
InChI
MYZZBLIIORFDTB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1109269
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1109269
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)