Documenti fondamentali
ENAH03A02D76
Enamine
1-[(oxolan-2-yl)methyl]-1H-pyrazol-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.21
Numero MDL:
Iupac Name
1-(tetrahydro-2-furanylmethyl)-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C8H13N3O/c9-8-3-4-11(10-8)6-7-2-1-5-12-7/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H2,9,10)
InChI
FHQGSEBZDFRYSB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1106208
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1106208
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)