Documenti fondamentali
ENAH03A01DB8
Enamine
4-methyl-2-(piperazin-1-yl)quinoline hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.77
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
265-267
Iupac Name
4-methyl-2-(1-piperazinyl)quinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H17N3.ClH/c1-11-10-14(17-8-6-15-7-9-17)16-13-5-3-2-4-12(11)13;/h2-5,10,15H,6-9H2,1H3;1H
InChI
SEXLPXKEJXXJCC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651521
Melting Point
265-267
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651521
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)