Documenti fondamentali
ENAH03A01D7C
Enamine
methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 97.00
250 MG
CHF 117.80
500 MG
CHF 160.70
1 G
CHF 193.20
2.5 G
CHF 316.70
SKU del venditore: EN300-651446-100MG
CHF 97.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 97.00
250 MG
CHF 117.80
500 MG
CHF 160.70
1 G
CHF 193.20
2.5 G
CHF 316.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-651446-100MG
CHF 97.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O2.ClH/c1-9-3-4(7)5(8-9)6(10)11-2;/h3H,7H2,1-2H3;1H
InChI
LUSFLIUWVHQEFL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651446
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651446
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)